Print…
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
OR2582-1G OR2582-25G OR2582-5G
APOSOR2582-1GEA 23.2 EUR
APOSOR2582-1G APOSOR2582-25G APOSOR2582-5G
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Ponto de Fusão: 255…260 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06798243
Número CAS: 872041-85-5