Print…
Isoxazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2580-1G OR2580-25G OR2580-5G
APOSOR2580-1GEA 0 EUR
APOSOR2580-1G APOSOR2580-25G APOSOR2580-5G
Isoxazole 98%
Isoxazole
Fórmula: C₃H₃NO
Ponto de ebulição: 93…95 °C
Densidade: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003149
Número CAS: 288-14-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II