Print…
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
OR25793-1G OR25793-5G
APOSOR25793-1GEA 58 EUR
APOSOR25793-1G APOSOR25793-5G
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso Molecular: 205.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016846
Número CAS: 7152-04-7