Print…
Diphenylphosphinic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 40.6 EUR
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁O₂P
Peso Molecular: 218.19 g/mol
Ponto de Fusão: 193…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002132
Número CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5