Print…
Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25778-100G OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-100GEA 52.2 EUR
APOSOR25778-100G APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Ponto de Fusão: 123…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008514
Número CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9