Print…
Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 65.4 EUR
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008542
Número CAS: 1038-95-5