Print…
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25764-1G OR25764-5G
APOSOR25764-1GEA 0 EUR
APOSOR25764-1G APOSOR25764-5G
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁O₃P
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014892
Número CAS: 4731-65-1