Print…
5-Iodo-o-toluidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-4-iodotoluene, 5-Iodo-2-methylaniline
OR25762-25G OR25762-5G
APOSOR25762-25GEA 33.5 EUR
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G
5-Iodo-o-toluidine
5-Iodo-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈IN
Ponto de ebulição: 273 °C
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051531
Número CAS: 83863-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III