Print…
7-Aminoenanthic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR2575-100G OR2575-25G
APOSOR2575-100GEA 699 EUR
APOSOR2575-100G APOSOR2575-25G
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 192…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008242
Número CAS: 929-17-9