Print…
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3,4-dimethylbenzoate
OR25704-1G OR25704-25G OR25704-5G
APOSOR25704-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25704-1G APOSOR25704-25G APOSOR25704-5G
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219861
Número CAS: 38404-42-1