Print…
α-Chloro-m-xylene 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2562-100G OR2562-250G OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA 0 EUR
APOSOR2562-100G APOSOR2562-250G APOSOR2562-1KG
α-Chloro-m-xylene 94%
α-Chloro-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 195…196 °C
Densidade: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000909
Número CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II