Print…
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 79.9 EUR
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Peso Molecular: 187.04 g/mol
Ponto de Fusão: 88…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068232
Número CAS: 3430-21-5