Print…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Ponto de ebulição: 152…153 °C/11mmHg
Densidade: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064179
Número CAS: 10420-89-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III