Print…
Potassium methyl malonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
OR25586-100G OR25586-500G
APOSOR25586-100GEA 34.8 EUR
APOSOR25586-100G APOSOR25586-500G
Potassium methyl malonate 98%
Potassium methyl malonate
Fórmula: C₄H₅KO₄
Peso Molecular: 156.18 g/mol
Ponto de Fusão: 198…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014021
Número CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8