Print…
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
OR2558-25G OR2558-1G OR2558-5G
APOSOR2558-25GEA 109 EUR
APOSOR2558-25G APOSOR2558-1G APOSOR2558-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Fórmula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941317
Número CAS: 6299-85-0