Print…
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2556-25G OR2556-5G OR2556-100G
APOSOR2556-25GEA 29 EUR
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picoline
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053582
Número CAS: 22280-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III