Print…
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25535-1G OR25535-250MG
APOSOR25535-1GEA 400 EUR
APOSOR25535-1G APOSOR25535-250MG
2-Isopropyl-6-nitrophenol
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 131…135 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 7545-71-3