Print…
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25511-1G OR25511-5G
APOSOR25511-1GEA 0 EUR
APOSOR25511-1G APOSOR25511-5G
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Fórmula: C₆H₁₂ClNO
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00032565
Número CAS: 15678-99-6