Print…
2-(Methylthio)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25479-1G OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA 43.5 EUR
APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoic acid
2-(Methylthio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Peso Molecular: 168.22 g/mol
Ponto de Fusão: 169…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00029934
Número CAS: 3724-10-5