Print…
Phenyl chloroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR25299-1G OR25299-250MG OR25299-5G OR25299-2.5G
APOSOR25299-1GEA 275 EUR
APOSOR25299-1G APOSOR25299-250MG APOSOR25299-5G APOSOR25299-2.5G
Phenyl chloroacetate
Phenyl chloroacetate
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 620-73-5
UN: 1759
ADR: 8,III