Print…
Methyl p-tolyl sulphoxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
OR25242-1G OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA 43.5 EUR
APOSOR25242-1G APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Fórmula: C₈H₁₀OS
Peso Molecular: 154.227 g/mol
Ponto de ebulição: 113…114 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075175
Número CAS: 934-72-5