Print…
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25115-1G OR25115-250MG
APOSOR25115-1GEA 143 EUR
APOSOR25115-1G APOSOR25115-250MG
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Fórmula: C₅H₅Cl₂N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084996
Número CAS: 175201-50-0