Print…
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR25070-10G OR25070-1G OR25070-5G
APOSOR25070-10GEA 173 EUR
APOSOR25070-10G APOSOR25070-1G APOSOR25070-5G
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S
Peso Molecular: 207.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068076
Número CAS: 57601-89-5