Print…
2-Methyl-4-nitroindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2507-100MG OR2507-500MG
APOSOR2507-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR2507-100MG APOSOR2507-500MG
2-Methyl-4-nitroindole
2-Methyl-4-nitroindole
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028445
Número CAS: 3484-10-4