Print…
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25059-100G OR25059-25G
APOSOR25059-100GEA 0 EUR
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G
(±)-Diethyl acetylsuccinate
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₅
Ponto de ebulição: 180…183 °C
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009157
Número CAS: 1115-30-6