Print…
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25041-1G OR25041-5G OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA 65.4 EUR
APOSOR25041-1G APOSOR25041-5G APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆O₃S
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00067997
Número CAS: 71050-40-3