Print…
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆ClNS
Ponto de Fusão: 84…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019832
Número CAS: 18527-19-0