Print…
2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24970-100G OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA 33.5 EUR
APOSOR24970-100G APOSOR24970-25G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 110 °C/0,5mmHg
Densidade: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002899
Número CAS: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4