Print…
1,3-Cyclopentanedione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopentane-1,3-dione
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 23.2 EUR
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione
Fórmula: C₅H₆O₂
Peso Molecular: 98.1 g/mol
Ponto de Fusão: 148…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001405
Número CAS: 3859-41-4