Print…
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24839-250MG OR24839-100MG
APOSOR24839-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR24839-250MG APOSOR24839-100MG
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine
Fórmula: C₉H₁₂ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01005550
Número CAS: 42074-16-8