Print…
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24830-1G OR24830-5G OR24830-25G
APOSOR24830-1GEA 39.3 EUR
APOSOR24830-1G APOSOR24830-5G APOSOR24830-25G
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Fórmula: C₇H₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010103
Número CAS: 5431-44-7
EINECS: 226-589-6