Print…
Coniferyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24816-1G OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA 0 EUR
APOSOR24816-1G APOSOR24816-250MG
Coniferyl alcohol 98%
Coniferyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 163…165 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 75…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002922
Número CAS: 458-35-5
EINECS: 207-277-9