Print…
Azetidin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 0 EUR
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Fórmula: C₃H₅NO
Ponto de ebulição: 106 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 72…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013328
Número CAS: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8,II