Print…
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 33.5 EUR
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₅Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00194053
Número CAS: 39906-04-2