Print…
3-Hexylthiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24741-25G OR24741-100G
APOSOR24741-25GEA 78.3 EUR
APOSOR24741-25G APOSOR24741-100G
3-Hexylthiophene 98%
3-Hexylthiophene
Fórmula: C₁₀H₁₆S
Ponto de ebulição: 65 °C/0,45mmHg
Densidade: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00143181
Número CAS: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III