Print…
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR24738-10G OR24738-1G
APOSOR24738-10GEA 89.9 EUR
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 183…185 °C
Ponto de Fusão: 30 °C
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001290
Número CAS: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN: 3261
ADR: 8,II