Pyridino[3,2-b]pyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
Pyrido[2,3-b]pyrazine
OR24673-1G
OR24673-250MG
OR24673-500MG
APOSOR24673-1GEA
97.3
EUR
APOSOR24673-1G
APOSOR24673-250MG
APOSOR24673-500MG
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Fórmula:
C₇H₅N₃ Ponto de Fusão: 142…144 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006717 Número CAS: 322-46-3 |