Print…
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid radical livre
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 3-carboxy-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-, (3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)oxidany
OR24671-1G OR24671-250MG
APOSOR24671-1GEA 560 EUR
APOSOR24671-1G APOSOR24671-250MG
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid radical livre
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₄NO₃
Ponto de Fusão: 202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041847
Número CAS: 2154-67-8