Print…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 58 EUR
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Fórmula: C₉H₁₁NO
Ponto de ebulição: 98…100 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728869
Número CAS: 55745-74-9