Print…
2-Iodo-3-pyridinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-2-iodopyridine
OR24642-5G OR24642-25G
APOSOR24642-5GEA 42.2 EUR
APOSOR24642-5G APOSOR24642-25G
2-Iodo-3-pyridinol
2-Iodo-3-pyridinol
Fórmula: C₅H₄INO
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023421
Número CAS: 40263-57-8
EINECS: 254-864-0