Print…
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Butyl-5-chloro-4-hydroxymethylimidazole, (2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol
OR2460-1G OR2460-25G OR2460-5G
APOSOR2460-1GEA 43.5 EUR
APOSOR2460-1G APOSOR2460-25G APOSOR2460-5G
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fórmula: C₈H₁₃ClN₂O
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934397
Número CAS: 79047-41-9