3-Coumaranone
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzofuran-3(2H)-one
OR24591-1G
OR24591-25G
APOSOR24591-1GEA
21.9
EUR
APOSOR24591-1G
APOSOR24591-25G
3-Coumaranone
3-Coumaranone
Fórmula:
C₈H₆O₂ Ponto de Fusão: 97…103 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00051810 Número CAS: 7169-34-8 |