Print…
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR24583-25G OR24583-5G
APOSOR24583-25GEA 0 EUR
APOSOR24583-25G APOSOR24583-5G
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂ClNO
Ponto de Fusão: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043272
Número CAS: 39684-28-1
EINECS: 254-590-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III