Print…
N-Acetylguanidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Acetylguanidine, N-Carbamimidoylacetamide
OR24582-25G OR24582-5G OR24582-10G
APOSOR24582-25GEA 29 EUR
APOSOR24582-25G APOSOR24582-5G APOSOR24582-10G
N-Acetylguanidine
N-Acetylguanidine
Fórmula: C₃H₇N₃O
Peso Molecular: 101.11 g/mol
Ponto de Fusão: 181…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075615
Número CAS: 5699-40-1
EINECS: 227-180-5