Print…
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butyl) hydroxylamine hydrochloride
OR24575-1G OR24575-5G OR24575-10G
APOSOR24575-1GEA 23.2 EUR
APOSOR24575-1G APOSOR24575-5G APOSOR24575-10G
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012598
Número CAS: 57497-39-9
EINECS: 260-771-6