Print…
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 190 EUR
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Fórmula: C₈H₁₃NO₃
Ponto de ebulição: 180…185 °C/0,7mmHg
Ponto de Fusão: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219095
Número CAS: 67751-14-8