Print…
Phenylboronic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
OR2447-100G OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA 55.1 EUR
APOSOR2447-100G APOSOR2447-25G
Phenylboronic acid 99%
Phenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₂
Ponto de Fusão: 216…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002103
Número CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9