Print…
Bromobenzeno 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenylbromide, Phenyl bromide
OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 183 EUR
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Bromobenzeno 99%
Bromobenzeno
Fórmula: C₆H₅Br
Peso Molecular: 157.01 g/mol
Ponto de ebulição: 155…156 °C
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1.491 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000055
Número CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01390