Print…
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2445-100G OR2445-25G OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA 0 EUR
APOSOR2445-100G APOSOR2445-25G APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂S
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068599
Número CAS: 6292-59-7