Print…
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2444-1G OR2444-5G
APOSOR2444-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2444-1G APOSOR2444-5G
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Fórmula: C₇H₁₅N₃O₃
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570558
Número CAS: 6926-09-6